Merck
ENA947411717
Enamine
2-(pyridin-2-yl)pyrimidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O2/c14-10(15)8-4-6-12-9(13-8)7-3-1-2-5-11-7/h1-6H,(H,14,15)
InChI Key
VZBROCOXUAOFMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-685241
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-685241
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)