Merck
ENA947410663
Enamine
3-{[4-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-2-yl]amino}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.32
MDL番号:
Iupac Name
3-{[4-(1-pyrrolidinyl)-2-pyrimidinyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H16N4O2/c20-14(21)11-4-3-5-12(10-11)17-15-16-7-6-13(18-15)19-8-1-2-9-19/h3-7,10H,1-2,8-9H2,(H,20,21)(H,16,17,18)
InChI Key
GNUPAKSQMMDDPZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399481
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399481