Merck
ENA947410278
Enamine
N-(2,2-dimethoxyethyl)cyclopropanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.66
MDL番号:
Iupac Name
N-(2,2-dimethoxyethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-9-7(10-2)5-8-6-3-4-6;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
CAMVZBNTIBVTBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399591
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399591
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)