Merck
ENA947409261
Enamine
(1,4-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
Iupac Name
(1,4-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-5-3-8(2)7-6(5)4-9/h3,9H,4H2,1-2H3
InChI Key
OTUVGILLGRMINB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395696
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395696