Merck
ENA947409038
Enamine
(5,6-dihydro-4H-1,2-oxazin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
Iupac Name
(5,6-dihydro-2H-1,2-oxazin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c7-4-5-2-1-3-8-6-5/h2,6-7H,1,3-4H2
InChI Key
COVVYTCKGBLXLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396508
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396508
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)