Merck
ENA947409019
Enamine
2-(2-chloropyrimidin-4-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.57
MDL番号:
Iupac Name
(2-chloro-4-pyrimidinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-6-9-4-2-5(10-6)1-3-8/h2,4H,1H2
InChI Key
FQTPHWMDDNQNGQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396476
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396476