Merck
ENA947408903
Enamine
tert-butyl 3-(methylsulfanyl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-(methylsulfanyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO2S/c1-10(2,3)13-9(12)11-6-5-8(7-11)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
RFFVIHRYBTXYFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396137
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396137
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)