Merck
ENA947408821
Enamine
tert-butyl N-[1-(N'-hydroxycarbamimidoyl)cyclopropyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (1-(amino(nitroso)methyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H17N3O3/c1-8(2,3)15-7(13)11-9(4-5-9)6(10)12-14/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,13)
InChI Key
XTJMGDIEKNCUFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395872
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395872