Merck
ENA947408651
Enamine
1-(2-fluoroethyl)piperidine-3-sulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.73
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-fluoroethyl)piperidine-3-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15FN2O2S.ClH/c8-3-5-10-4-1-2-7(6-10)13(9,11)12;/h7H,1-6H2,(H2,9,11,12);1H
InChI Key
ZCICJNDKYFPEGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396684
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396684