Merck
ENA947408455
Enamine
2-amino-N-ethyl-N-phenylacetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.69
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-ethyl-N-phenylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-2-12(10(13)8-11)9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,2,8,11H2,1H3;1H
InChI Key
LXBGRHCCCNSTQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396155
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396155
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)