Merck
ENA947408009
Enamine
1,2-dimethylpyrrolidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
Iupac Name
1,2-dimethyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-5-6(7)3-4-8(5)2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3
InChI Key
RPMVELKOENZIBB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393331
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393331