Merck
ENA947407838
Enamine
cyclopentyl(3-methylpyridin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.29
MDL番号:
Iupac Name
cyclopentyl(3-methyl-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-9-5-4-8-14-12(9)11(13)10-6-2-3-7-10/h4-5,8,10-11H,2-3,6-7,13H2,1H3
InChI Key
CKCNFNRCNSGNSH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392814
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392814
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)