Merck
ENA947407602
Enamine
5-fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.13
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3,9-10H,4H2
InChI Key
LGOJGBZWGPBOOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-644669
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-644669
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)