Merck
ENA947407296
Enamine
2-(3-aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.63
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-1-4(2-5)3-6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H2,8,9);1H
InChI Key
INCIRDDMEPRLMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393334
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393334
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)