Merck
ENA947400535
Enamine
3-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.15
MDL番号:
mp
82-84
Iupac Name
3-(5-methyl-3-isoxazolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-5-4-6(8-11-5)2-3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
XSJUUJCTQWMNNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637493
Melting Point
82-84
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637493
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)