Merck
ENA947400266
Enamine
7-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.19
MDL番号:
Iupac Name
7-azabicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c8-6(10)7-3-1-5(9-7)2-4-7/h5,9H,1-4H2,(H2,8,10)
InChI Key
LBHZGHUNVOVHCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637522
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637522