Merck
ENA947397912
Enamine
1-(2-methyloxolan-2-yl)hex-5-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)hex-5-en-1-one
Inchi Code
1S/C11H18O2/c1-3-4-5-7-10(12)11(2)8-6-9-13-11/h3H,1,4-9H2,2H3
InChI Key
UZDIVOGKCIPVCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378486
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378486