Merck
ENA947397584
Enamine
[2-methyl-2-(1-methylcyclopropyl)cyclopropyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
Iupac Name
(1,1'-dimethyl-[1,1'-bi(cyclopropan)]-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8(3-4-8)9(2)5-7(9)6-10/h7,10H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
YOOFKXBZIMIVHO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378631
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378631