Merck
ENA947397419
Enamine
4-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.6
MDL番号:
Iupac Name
4-(1,2,2,2-tetrafluoroethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7F4N.ClH/c9-7(8(10,11)12)5-1-3-6(13)4-2-5;/h1-4,7H,13H2;1H
InChI Key
SGJOOJWSYQEDLH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378272
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378272