Merck
ENA947393716
Enamine
tert-butyl 8-oxo-2-azabicyclo[3.3.1]nonane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 8-oxo-2-azabicyclo[3.3.1]nonane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-7-6-9-4-5-11(15)10(14)8-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
IRSKTVHXBRKASQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395625
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395625