Merck
ENA947393674
Enamine
(2-cyclopropoxyethyl)(methyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.18
MDL番号:
Iupac Name
2-cyclopropoxy-N-methylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-4-5-8-6-2-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
ZMIQVKPNVDZSAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395384