Merck
ENA947393358
Enamine
3-(difluoromethyl)pyrazine-2-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.18
MDL番号:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)pyrazine-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H5F2N3O2S/c6-4(7)3-5(13(8,11)12)10-2-1-9-3/h1-2,4H,(H2,8,11,12)
InChI Key
CBVFQDTVBFCSAA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384040
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384040