Merck
ENA947393336
Enamine
(2E)-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.15
MDL番号:
mp
105-107
Iupac Name
(2E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C8H6N2/c9-5-1-3-8-4-2-6-10-7-8/h1-4,6-7H/b3-1+
InChI Key
CNHMTMHYYONLOV-HNQUOIGGSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364442
Melting Point
105-107
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364442
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)