Merck
ENA947393179
Enamine
1-(oxiran-2-yl)cyclopentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
Iupac Name
1-(oxiran-2-yl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-7(6-5-9-6)3-1-2-4-7/h6,8H,1-5H2
InChI Key
DDGASQGDKHNCQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344194