Merck
ENA947392923
Enamine
2-[(2-methoxypyridin-4-yl)methoxy]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.19
MDL番号:
Iupac Name
2-((2-methoxypyridin-4-yl)methoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-13-8-4-7(2-3-10-8)5-14-6-9(11)12/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
XIXIALUMLBPJHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316250
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316250