Merck
ENA947392819
Enamine
7,7-dimethyl-6-oxaspiro[3.4]octan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.24
MDL番号:
Iupac Name
7,7-dimethyl-6-oxaspiro[3.4]octan-2-amine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-9(6-11-8)3-7(10)4-9/h7H,3-6,10H2,1-2H3
InChI Key
JLYMRRFIBXVBTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378161
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378161
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)