Merck
ENA947392409
Enamine
2-(6-carbamoylpyridin-3-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
Iupac Name
2-(6-carbamoylpyridin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O3/c9-8(13)6-2-1-5(4-10-6)3-7(11)12/h1-2,4H,3H2,(H2,9,13)(H,11,12)
InChI Key
KYMSKWIIDCFTAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322332
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322332
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)