Merck
ENA947392260
Enamine
1-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.05
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c8-5-3-9-10(4-5)7(1-2-7)6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,11,12)
InChI Key
LHKYHZMGLXYIEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261241
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261241
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)