Merck
ENA947392210
Enamine
6-bromo-2-chloro-3-methyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.52
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-3-methylquinazolin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2O/c1-13-8(14)6-4-5(10)2-3-7(6)12-9(13)11/h2-4H,1H3
InChI Key
RQXHWZPREUAPKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374047
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374047