Merck
ENA947391882
Enamine
3-(5-fluoropyridin-3-yl)cyclopentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.19
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-fluoro-3-pyridinyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C10H10FNO/c11-9-3-8(5-12-6-9)7-1-2-10(13)4-7/h3,5-7H,1-2,4H2
InChI Key
WFGPIEWLJXUTNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321639
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321639