Merck
ENA947391854
Enamine
cycloheptylmethanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.72
MDL番号:
Iupac Name
cycloheptylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H15ClO2S/c9-12(10,11)7-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
InChI Key
PFVAQJVYDIIETE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276152
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-276152