Merck
ENA947390954
Enamine
5-thia-8-azaspiro[3.4]octane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.23
MDL番号:
Iupac Name
5-thia-8-azaspiro[3.4]octane
Inchi Code
1S/C6H11NS/c1-2-6(3-1)7-4-5-8-6/h7H,1-5H2
InChI Key
FESTXUIXVBKJRG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658858
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658858
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)