Merck
ENA947390261
Enamine
8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.69
MDL番号:
Iupac Name
8-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-7-5-9(11(13)14)6-8-3-2-4-12-10(7)8;/h5-6,12H,2-4H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI Key
GTXNNROKODEVLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
93
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658985
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658985