Merck
ENA947390238
Enamine
4-cyclobutylpiperidin-4-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.7
MDL番号:
Iupac Name
4-cyclobutylpiperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c11-9(8-2-1-3-8)4-6-10-7-5-9;/h8,10-11H,1-7H2;1H
InChI Key
HMMNVIOQIIRJJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658705
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658705
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)