Merck
ENA947390203
Enamine
4-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H12N4/c1-7-6-14(13-8(7)2)9-3-4-12-10(11)5-9/h3-6H,1-2H3,(H2,11,12)
InChI Key
QETCJUICMFXEIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-649655
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-649655