Merck
ENA947389570
Enamine
octahydro-1H-2-benzopyran-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
Iupac Name
octahydro-6H-isochromen-6-one
Inchi Code
1S/C9H14O2/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h7-8H,1-6H2
InChI Key
HIQCTGKUEAWDON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633480
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-633480