Merck
ENA947389390
Enamine
(2E)-3-(1H-pyrrol-2-yl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-3-(1H-pyrrol-2-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c9-7(10)4-3-6-2-1-5-8-6/h1-5,8H,(H,9,10)/b4-3+
InChI Key
IMYGTWMJKVNQNY-ONEGZZNKSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624154
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624154
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)