Merck
ENA947389200
Enamine
methyl (2E)-3-methanesulfonylprop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl (E)-3-(methylsulfonyl)acrylate
Inchi Code
1S/C5H8O4S/c1-9-5(6)3-4-10(2,7)8/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
QCKCVRXPVXOUMD-ONEGZZNKSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364727
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364727