Merck
ENA947389065
Enamine
3-chloro-5-fluoro-6-methoxyisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.62
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-fluoro-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO/c1-14-8-3-2-6-5-13-9(11)4-7(6)10(8)12/h2-5H,1H3
InChI Key
SXRDFMBNIWFAGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645065
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645065
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)