Merck
ENA947388331
Enamine
3,5-dimethylcyclohexane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.72
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dimethylcyclohexanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H15ClO2S/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)12(9,10)11/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
SBTQLDPVPSEMKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277108
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277108
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)