Merck
ENA947388253
Enamine
2-formyl-6-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.16
MDL番号:
mp
112-114
Iupac Name
2-formyl-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O3/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
QCEQRNBCDJKUMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226076
Melting Point
112-114
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226076
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)