Merck
ENA947387682
Enamine
[(2,4-dimethylphenyl)methyl](methyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.7
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N.ClH/c1-8-4-5-10(7-11-3)9(2)6-8;/h4-6,11H,7H2,1-3H3;1H
InChI Key
MLVGJAAQNDSTPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30274
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30274