Merck
ENA947387368
Enamine
[(6-methoxynaphthalen-2-yl)methyl](methyl)amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.73
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15NO.ClH/c1-14-9-10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10;/h3-8,14H,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
JWYQFKRGHUPIHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30276
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30276
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)