Merck
ENA947385509
Enamine
2-chloro-N-cyclohexyl-N-methylpropanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.71
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-cyclohexyl-N-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C10H18ClNO/c1-8(11)10(13)12(2)9-6-4-3-5-7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
VXOMDVJGNBUFAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05751
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05751