Merck
ENA947385414
Enamine
N-benzyl-2-chloro-N-(2-phenylethyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.79
MDL番号:
Iupac Name
N-benzyl-2-chloro-N-(2-phenylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C17H18ClNO/c18-13-17(20)19(14-16-9-5-2-6-10-16)12-11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10H,11-14H2
InChI Key
FZAPEQHWBXABLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01772
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01772