Merck
ENA946840457
Enamine
4-hydrazinyl-1,5-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.18
MDL番号:
mp
170-171
Iupac Name
4-hydrazino[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-12-7-3-5-10-6-2-1-4-11-8(6)7/h1-5H,9H2,(H,10,12)
InChI Key
VNZVUWCAEOYICJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384179
Melting Point
170-171
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384179
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)