Merck
ENA946840454
Enamine
4-(2-methylpropyl)oxolan-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
4-isobutyldihydrofuran-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-6(2)3-7-4-10-5-8(7)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
NASALXLNFXKXLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384174
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)