Merck
ENA946840419
Enamine
2-(3-methanesulfonylbenzenesulfonamido)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.32
MDL番号:
Iupac Name
((3-(methylsulfonyl)phenyl)sulfonyl)glycine
Inchi Code
1S/C9H11NO6S2/c1-17(13,14)7-3-2-4-8(5-7)18(15,16)10-6-9(11)12/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
TWZMMDHMWWSHOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384067
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384067
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)