Merck
ENA946840286
Enamine
5-bromo-2-tert-butylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.13
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-tert-butylaniline
Inchi Code
1S/C10H14BrN/c1-10(2,3)8-5-4-7(11)6-9(8)12/h4-6H,12H2,1-3H3
InChI Key
YHMAZMCTRSJZOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383287
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383287