Merck
ENA946840219
Enamine
5-chloro-6-(ethylamino)pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.62
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-6-(ethylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-2-10-7-6(9)3-5(4-11-7)8(12)13/h3-4H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
AQUHMSXUKOCEPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381094
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381094
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)